Läs mer
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftosyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7031163
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15454827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32138.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1914-65-4 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftosyra används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra är ett reagens som används för att producera proteashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftosyra används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra är ett reagens som används för att producera proteashämmare.
Löslighet Löslig i metanol
och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1914-65-4
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD02179127
InChI-nyckel VDLWTJCSPSUGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralin-1-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-1-carboxylic acid, chembl81606, 1-tetralincarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalenecarboxylic acid, tetrahydronaphthoic acid
PubChem CID 12598146
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Smältpunkt 82°C to 85°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in methanol,and chloroform.
Formel vikt 176.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.