Läs mer
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftosyra, TRC
Produktkod. 30134652
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134652 10 g
30009332 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29410510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1914-65-4
Molekylformel C11 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Synonym 1-Naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid, 1,2,3,4-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, (±)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-α-naphthoic acid, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-Tetralincarboxylic acid
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)
Formel vikt 176.0837