Läs mer
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylamin, 97 %
Produktkod. 10266180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10266180 5 g Glasflaska 5g
10711945 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10266180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175810050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2217-40-5
Molekylformel C10H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 183.68
MDL-nummer MFCD00001740
InChI-nyckel DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-amin
LEDER [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 246.0°C to 247.0°C (714.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5625 to 1.5645
Kvantitet 5 g
Beilstein 12,12
Formel vikt 147.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.