Läs mer
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftylamin, 97 %
Produktkod. 11431697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431697 5 g 5g
11441697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25673.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2217-40-5
Molekylformel C10H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 183.68
MDL-nummer MFCD00001740
InChI-nyckel DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-amin
LEDER [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Densitet 1.026
Kokpunkt 246°C to 247°C (714 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.564
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 147.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.