Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol, TRC
Produktkod. 30425974
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30425974 1 g
1 options
Produktkod. 30425974 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2942201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol
CAS 529-33-9
Molekylformel C10H20O
Kvantitet 1 g
Synonym (RS)-1-Hydroxytetralin, (±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, (±)-1-Tetralol, (±)-alpha-Tetralol1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, 1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Hydroxytetralin, 1-Tetralol, NSC 5172alpha-Tetralol
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
LEDER OC1CCCc2ccccc12
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Formel vikt 148.0888