Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-2-[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,6,8-isoquinolinetriol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,6,8-isoquinolinetriol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO4/c1-11(6-12-2-4-13(20)5-3-12)19-9-16-15(18(23)10-19)7-14(21)8-17(16)22/h2-5,7-8,11,18,20-23H,6,9-10H2,1H3 |
| Formel vikt | 315.1471 |
| Procent renhet | >95% |