Läs mer
1,2,3,4-tetrahydro-2-naftylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15472799
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15472799 5 g 5g
15462799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66652.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 2954-50-9 | Molecular Formula: C10H13N | Molecular Weight: 147.221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2954-50-9
Molekylformel C10H13N
Molekylvikt (g/mol) 147.221
MDL-nummer MFCD00045577
InChI-nyckel LCGFVWKNXLRFIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine, 2-aminotetralin, 2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-2-ylamine, chembl30294, 2-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-tetralin, tetralin-2-amine
PubChem CID 34677
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2-amin
LEDER C1CC2=CC=CC=C2CC1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine
Kvantitet 5 g
Beilstein 1102357
Formel vikt 147.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.