missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-4-(1-hydroxycyclohexyl)-2-methyl-7-isoquinolinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-4-(1-hydroxycyclohexyl)-2-methyl-7-isoquinolinol |
| CAS | 1187948-72-6 |
| Molekylformel | C16H23NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2/c1-17-10-12-9-13(18)5-6-14(12)15(11-17)16(19)7-3-2-4-8-16/h5-6,9,15,18-19H,2-4,7-8,10-11H2,1H3 |
| LEDER | CN1CC(c2ccc(O)cc2C1)C3(O)CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 4-(1-hydroxycyclohexyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-7-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.36 |
| Formel vikt | 261.1729 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?