Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-11-5-7-2-3-8(12)4-9(7)10(13)6-11/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3 |
| Formel vikt | 179.0946 |
| Procent renhet | >95% |