Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride, Mikromol™
Code produit 14871351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
Code produit Kvantitet
14871351 50 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 14871351 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0081.06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
CAS 2514676-44-7
Analyt- eller komponentnamn 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C10 H13 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN1CC(O)c2cccc(O)c2C1
IUPAC-namn 2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,8-diol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 215.68
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 215.0713 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.