Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3 |
| Formel vikt | 179.095 |
| Procent renhet | >95% |