missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-5-(2-oxiranylmethoxy)-(2R,3S)-rel-2,3-naphthalenediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-5-(2-oxiranylmethoxy)-(2R,3S)-rel-2,3-naphthalenediol |
| CAS | 627081-12-3 |
| Molekylformel | C13 H16 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2R,3S)-5-(Oxiran-2-ylmethoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c14-11-4-8-2-1-3-13(10(8)5-12(11)15)17-7-9-6-16-9/h1-3,9,11-12,14-15H,4-7H2/t9?,11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1Cc2cccc(OCC3CO3)c2C[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S)-5-(oxiran-2-ylmethoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.264 |
| Formel vikt | 236.105 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?