Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-5-isoquinolinol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-5-isoquinolinol Acetate |
| CAS | 164653-60-5 |
| Molekylformel | C11H15NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Acetate, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-isoquinolinol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO.C2H4O2/c11-9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9;1-2(3)4/h1-3,10-11H,4-6H2;1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CC(=O)O.Oc1cccc2CNCCc12 |
| IUPAC-namn | acetic acid;1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vikt | 209.1052 |