Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxycarbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxycarbazole |
| CAS | 68962-14-1 |
| Molekylformel | C13H15NO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,3,4,9-Tetrahydro-5-methoxy-1H-carbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO/c1-15-12-8-4-7-11-13(12)9-5-2-3-6-10(9)14-11/h4,7-8,14H,2-3,5-6H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc2[nH]c3CCCCc3c12 |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.26 |
| Formel vikt | 201.1154 |