Läs mer
1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isokinolindiolhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10761891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10761891 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10761891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 235060010
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
Namnnotering 98%
CAS 52768-23-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 210 °C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H12NO2
MDL-nummer MFCD00078115
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline-6,7-diol hydrobromide, norsalsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol, bromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hcl, 6,7-dihydroxytetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrobromide, 6,7-isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrobromide
InChI-nyckel MBFUSGLXKQWVDW-UHFFFAOYSA-O
LEDER OC1=CC2=C(C[NH2+]CC2)C=C1O
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-6,7-diol;hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 166.20
PubChem CID 2724460
Formel vikt 246.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.