Läs mer
1,2,3,4-tetrahydro-6-kinolinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10181022
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181022 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10181022 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00019DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid
CAS 5382-49-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H11NO2
MDL-nummer MFCD00957087
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline-6-carboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, maybridge3_004537, 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-carboxylic acid
InChI-nyckel ARNALYPZOYPNAF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC2=C(NCCC2)C=C1
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydrokinolin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 177.20
PubChem CID 2779641
Formel vikt 177.2
Procent renhet 97%