missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxycarbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxycarbazole |
| CAS | 3382-43-2 |
| Molekylformel | C13H15NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-Methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole, 2,3,4,9-Tetrahydro-7-methoxy-carbazole, NSC 298334 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO/c1-15-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14-13(11)8-9/h6-8,14H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2c3CCCCc3[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 7-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.26 |
| Formel vikt | 201.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?