missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-8-isoquinolinol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-8-isoquinolinol Hydrochloride |
| CAS | 32999-38-5 |
| Molekylformel | C9H12ClNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO.ClH/c11-9-3-1-2-7-4-5-10-6-8(7)9;/h1-3,10-11H,4-6H2;1H |
| LEDER | Cl.Oc1cccc2CCNCc12 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.65 |
| Formel vikt | 185.0607 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?