Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-beta-karbolin, TRC
Produktkod. 30418335
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418335 1 g
30417915 5 g
30417914 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30418335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2932501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16502-01-5
Molekylformel C11 H12 N2
Molekylvikt (g/mol) 172.23
Synonym 1H-Pyrido[3,4-b]indole, 2,3,4,9-tetrahydro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,3,4,9-Tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole (ACI), 1,2,3,4-Tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole, 1,2,3,4-Tetrahydro-β-carboline, 1H,2H,3H,4H,9H-Pyrido[3,4-b]indole, 2,3,4,9-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole, 2,3,4,9-Tetrahydro-1H-β-carboline, Noreleagnine, Norharman, 1,2,3,4-tetrahydro-, Tetrahydro-β-carboline, Tetrahydronorharman, THBC, Tryptoline, 1,2,3,4-Tetrahydronorharmane
IUPAC-namn 2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol
LEDER C1Cc2c(CN1)[nH]c3ccccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-4,12-13H,5-7H2
Formel vikt 172.1