Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-ß-carboline-1-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline-1-carboxylic Acid |
| CAS | 6649-91-8 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c15-12(16)11-10-8(5-6-13-11)7-3-1-2-4-9(7)14-10/h1-4,11,13-14H,5-6H2,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)C1NCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.24 |
| Formel vikt | 216.0899 |