missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydrocyclopent[b]indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydrocyclopent[b]indole |
| CAS | 2047-91-8 |
| Molekylformel | C11H11N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydrocyclopent[b]indole, 1,2,3,4-Tetrahydrocyclopenta[b]indole, 2,3-(1,3-Propanediyl)-1H-Indole, 2,3-Trimethyleneindole, NSC 112674 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-11(9)12-10/h1-2,4,6,12H,3,5,7H2 |
| LEDER | C1Cc2[nH]c3ccccc3c2C1 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vikt | 157.0891 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?