Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10206111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10206111 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10206111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334380010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid
Namnnotering 98%
CAS 105400-81-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 248.0°C to 251.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H13NO2
MDL-nummer MFCD00215024
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-yl acetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl-acetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinyl acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-ylacetic acid, 1-isoquinolineaceticacid, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinylacetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolyl acetic acid, tetrahydroisoquinolylacetic acid
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-nyckel BUAVPRGEIAVFBF-JTQLQIEISA-N
LEDER [O-]C(=O)C[C@@H]1[NH2+]CCC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 191.23
PubChem CID 2733683
Formel vikt 191.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder