Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrobromide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2.BrH/c11-8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9(8)12;/h3-4,10-12H,1-2,5H2;1H |
| Formel vikt | 245.0051 |