Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 95%
Produktkod. 10520224 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10520224
Brand: Thermo Scientific Acros 138205000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 91-21-4 | C9H11N | 133.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-21-4
Molekylformel C9H11N
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00006896
InChI-nyckel UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-azanaphthalene, unii-56w89fbx3e, chembl14346, 3,4-dihydro-1h-isoquinoline, tetrahydroisoquinolin
PubChem CID 7046
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydroisokinolin
LEDER C1CC2=CC=CC=C2CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -30°C
Färg Gul till brun
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 232°C to 233°C
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5665 to 1.5685
Kvantitet 500 g
Beilstein 20, 275
Löslighetsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,benzene,acids
Formel vikt 133.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.