Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin, 97 %
Produktkod. 11338005
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338005 25 g 25g
11348005 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08143.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-21-4 | C9H11N | 133,19 g/mol
Det används som ett reagens vid framställning av 4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin-1-karboxamider som antiproliferativa tubulinhämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett reagens vid framställning av 4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin-1-karboxamider som antiproliferativa tubulinhämmare.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20
C 20g/°L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot värme. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-21-4
Molekylformel C9H11N
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00006896
InChI-nyckel UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-azanaphthalene, unii-56w89fbx3e, chembl14346, 3,4-dihydro-1h-isoquinoline, tetrahydroisoquinolin
PubChem CID 7046
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydroisokinolin
LEDER C1CC2=CC=CC=C2CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.049
pH 11
Kokpunkt 232°C to 233°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 25 g
Beilstein 116156
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 20g/L.
Formel vikt 133.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.