Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin, TRC
Produktkod. 30412900
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30412900 50 g
1 options
Produktkod. 30412900 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29382050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
CAS 91-21-4
Molekylformel C9H11N
Kvantitet 50 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline, NSC 15312
InChI formel InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2
LEDER C12=C(CNCC2)C=CC=C1
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin
Molekylvikt (g/mol) 133.19
Formel vikt 133.0891