Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31006007
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250mg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31006007 25 g 25g
31006006 100 g 100g
30998979 250 mg 250mg
30996896 10 g 10g
31004914 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31006007 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1200925g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol
CAS 529-33-9
Molekylformel C10H12O
MDL-nummer MFCD00001739
Kvantitet 25 g
LEDER OC1CCCC2=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 148.20
Procent renhet 97%