Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydronafthal-2-amin (>80 %), TRC
Produktkod. 30333948
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30333948 100 mg
1 options
Produktkod. 30333948 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB416240100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine
CAS 2954-50-9
Molekylformel C10H13N
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7,11H2
LEDER NC1CCc2ccccc2C1
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronafthal-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 147.22
Formel vikt 147.1048