Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen, 97 %
Produktkod. 11447167
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447167 250 g 250g
11437167 1000 g 1000g
11457167 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14962.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132,21 g/mol
1,2,3,4-tetrahydronaftalen, används som en mellanprodukt för organisk syntes, lösningsmedel. Det används som lösningsmedel. Det används också för laboratoriesyntes av torr HBr-gas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen, används som en mellanprodukt för organisk syntes, lösningsmedel. Det används som lösningsmedel. Det används också för laboratoriesyntes av torr HBr-gas.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas. Luft- och ljuskänslig. Värmekänslig. Kan mörkna vid förvaring. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-64-2
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.21
MDL-nummer MFCD00001733
InChI-nyckel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaftalen
LEDER C1CCC2=CC=CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Smältpunkt -36 °C
Densitet 0.966
Kokpunkt 206 °C till 207 °C
Flampunkt 77 °C (171 °F)
Brytningsindex 1.54
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1446407
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,9221
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 132.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.