Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen, 98+%, ren
Produktkod. 10423255 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10423255 10 L Metalltrumma 10 L
10071550 1 L Glasflaska 1 L
10255430 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10423255 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146730100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5550.00 SEK
    5385.92 SEK / 10 L
    Save 164.08 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-64-2
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.21
MDL-nummer MFCD00001733
InChI-nyckel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaftalen
LEDER C1CCC2=CC=CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -35,0 °C
Densitet 0.9730g/mL, 0.973
Kokpunkt 207,0 °C
Flampunkt 77 °C
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Metalltrumma
Linjär formel C10H12
Brytningsindex 1,5400 till 1,5420
Kvantitet 10 L
Beilstein 05, IV, 1388
Fieser 01,1142
Merck Index 15, 9368
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Viskositet 2,2 mPa (20 °C)
Formel vikt 132.2
Procent renhet 98+%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.