Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Reagent Grade, ≥97%, Honeywell™
Produktkod. 15638410 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 L
Förpackning:
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
20 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15638410 20 L Stainless Steel Can 4 L
15605580 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15638410 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 4564384L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 119-64-2
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.21
MDL-nummer MFCD00001733
InChI-nyckel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
LEDER C1CCC2=CC=CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Smältpunkt -35°C
Färg Colorless
Densitet 0.973g/mL at 25°C
Kokpunkt 207°C
Flampunkt 71°C (159.8°F)
Infrarött spektrum Conforms to structure
Förpackning Stainless Steel Can
Brytningsindex n20/D 1.541
Kvantitet 20 L
UN-nummer UN3082
Beilstein 1446407
Formel vikt 132.2g/mol
Procent renhet ≥97%