Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899700
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
25 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899700 100 mL 100ml
15809710 1 L 1 L
15819710 2.5 L 2.5 L
15829710 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15899700 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8097330100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-64-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Specifikationer
Smältpunkt -30°C
Densitet 0.97 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 200°C to 209°C
MDL-nummer MFCD00001733
Kvantitet 100 mL
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Tetralin, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene