Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11954934 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11954934 1 mL Varje
1 options
Produktkod. 11954934 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3464
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene119-64-21000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 119-64-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C10H12
MDL-nummer MFCD00001733
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC2=CC=CC=C2C1
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 132.21
PubChem CID 8404
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:35008
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only