Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydrophenanthren-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydrophenanthren-4-one |
| CAS | 778-48-3 |
| Molekylformel | C14H12O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-4(1H)-phenanthrenone, 1,2-Dihydro-4(3H)-phenanthrenone, 2,3-Dihydrophenanthren-4(1H)-one, 4-Oxo-1,2,3,4-tetrahydrophenanthrene, NSC 402373, NSC 46664 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O/c15-13-7-3-5-11-9-8-10-4-1-2-6-12(10)14(11)13/h1-2,4,6,8-9H,3,5,7H2 |
| LEDER | O=C1CCCc2ccc3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydro-1H-phenanthren-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.24 |
| Formel vikt | 196.0888 |