Läs mer
1,2,3,4-tetrahydrokinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7026645
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11459767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22750.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydrokinolin används som antioxidant och korrosionsinhibitor. Det är en aktiv komponent i olika färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,2,3,4-Tetrahydrokinolin används som antioxidant och korrosionsinhibitor. Det är en aktiv komponent i olika färgämnen.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter, koldisulfid och många organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635-46-1
Molekylformel C9H11N
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00006693
InChI-nyckel LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
PubChem CID 69460
ChEBI CHEBI:213323
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydrokinolin
LEDER C1CNC2=CC=CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Smältpunkt ∼14°C
Densitet 1.059
Kokpunkt 248°C to 250°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 100 g
Beilstein 116149
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ether,carbon disulfide and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vikt 133.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.