Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline, 98%
Produktkod. 15451738
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451738 250 mg 250mg
15431738 1 g 1g
15441738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55473.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3476-89-9 | C8H10N2 | 134.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3476-89-9
Molekylformel C8H10N2
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00047564
InChI-nyckel HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro
PubChem CID 77028
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydrokinoxalin
LEDER C1CNC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Smältpunkt 92°C to 98°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.