Läs mer
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, 85%, mixture of isomers, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11964431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11964431 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11964431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348070250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4249-10-9
Molekylvikt (g/mol) 122.21
InChI-nyckel VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanocyclopentane, cyclopentyl cyanide, cyclopentane carbonitrile, cyclopentanenitrile, cyclopentyl nitrile, 1-cyanocyclopentane, cyclopentankohlenitrile, acmc-1aqy6, ksc238k0j, cyclopentanecarbonitrile
PubChem CID 77935
LEDER CC1=C(C)C(C)=C(C)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Färg Gult
Densitet 0.8080g/mL, 0.808
Kokpunkt 142.0°C
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H14
Brytningsindex 1.4700 to 1.4760
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn cyklopentankarbonitril
Formel vikt 122.21
Procent renhet 85%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.