Läs mer
1,2,3,4-tetrametyl-1,3-cyklopentadien, 85 %, blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10427782 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10427782 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10427782 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348070050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
CAS: 4249-10-9 | C9H14 | 122.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
CAS 4249-10-9
Färg Gult
Densitet 0.8080g/mL, 0.808
Kokpunkt 142.0°C
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H14
Brytningsindex 1.4700 to 1.4760
Kvantitet 5 g
Synonym 1,2,3,4-tetramethylcyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, 1,2,3,4-tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, tetramethyl cyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, mixed isomers, pubchem15072, acmc-1an6q, 1,3-cyclopentadiene, tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-2,4-diene
InChI-nyckel VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=C(C1)C)C)C
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrametylcyklopenta-1,3-dien
Molekylvikt (g/mol) 122.21
PubChem CID 138163
Formel vikt 122.21
Procent renhet 85%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.