Läs mer
1,2,3,4-Tetramethylbenzene, 95%
Produktkod. 11389695
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389695 5 g 5g
11399695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19756.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 488-23-3 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2,3,4-tetrametylbensen används som utgångsmaterial vid framställning av 1,2,34-tetrametylbensen-5-klorsulfonylklorid genom att reagera med klorsulfonsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2,3,4-tetrametylbensen används som utgångsmaterial vid framställning av 1,2,34-tetrametylbensen-5-klorsulfonylklorid genom att reagera med klorsulfonsyra.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-23-3
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.222
MDL-nummer MFCD00008521
InChI-nyckel UOHMMEJUHBCKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym prehnitene, prehnitol, benzene, 1,2,3,4-tetramethyl, tetramethylbenzene, unii-96wt7d2wxj, benzene, tetramethyl, 96wt7d2wxj, ccris 8659, tetramethylbenzenes, tetra-methyl benzene
PubChem CID 10263
ChEBI CHEBI:38997
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrametylbensen
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetramethylbenzene
Densitet 0.9
Kokpunkt 203°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 5 g
Beilstein 1904390
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 134.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.