Läs mer
1,2,3,4-Tetramethylbenzene, TRC
Produktkod. 30135522
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135522 2.5 g 2.5g
30133828 5 g -
30004226 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8890002.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-23-3
Molekylformel C10 H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
Synonym 1,2,3,4-Tetramethylbenzene, NSC 93932, Prehnitene, Prehnitol
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetramethylbenzene
LEDER Cc1ccc(C)c(C)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetramethylbenzene
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-7-5-6-8(2)10(4)9(7)3/h5-6H,1-4H3
Formel vikt 134.1096