Läs mer
1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 528-21-2 |
| Molekylformel | C8H8O4 |
| MDL-nummer | MFCD00002193 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | CC(C1=CC=C(O)C(O)=C1O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.15 |
| Procent renhet | 95% |