missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimetazidine |
| CAS | 5011-34-7 |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Piperazine, 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, Piperazine, 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-[(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazine, 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine, 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine, Preductal, Preductal MB, Trim |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC |
| IUPAC-namn | 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.336 |
| Formel vikt | 266.163 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?