Läs mer
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N/c13-12-10-5-1-3-8(10)7-9-4-2-6-11(9)12/h7H,1-6,13H2 |
| Formel vikt | 173.1204 |