missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,5,6-Penta-O-benzoyl-Alpha,Beta-galactofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,5,6-Penta-O-benzoyl-alpha,beta-galactofuranose |
| CAS | 138811-45-7 |
| Molekylformel | C41H32O11 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C41H32O11/c42-36(27-16-6-1-7-17-27)47-26-32(48-37(43)28-18-8-2-9-19-28)33-34(49-38(44)29-20-10-3-11-21-29)35(50-39(45)30-22-12-4-13-23-30)41(51-33)52-40(46)31-24-14-5-15-25-31/h1-25,32-35,41H,26H2/t32-,33-,34-,35+,41?/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OC[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H]2OC(OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]2OC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | [(2S)-2-benzoyloxy-2-[(2S,3S,4R)-3,4,5-tribenzoyloxyoxolan-2-yl]ethyl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 700.69 |
| Formel vikt | 700.1945 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?