Läs mer
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose, TRC
Produktkod. 30179187
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179187 1 g
30179067 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2831001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13035-61-5
Molekylformel C13 H18 O9
Molekylvikt (g/mol) 318.28
Synonym β-D-Ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetate, Ribofuranose, tetraacetate, β-D- (8CI), β-D-Ribofuranose, tetraacetate (9CI), 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribose, 1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-ribofuranose, 1β-D-Tetraacetylribose, NSC 18738, Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, Tetraacetyl-β-D-ribofuranose
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxolan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
Formel vikt 318.0951