Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-L-ribofuranos, 98 %
Produktkod. 15407299
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407299 1 g 1g
15417299 5 g 5g
15427299 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407299 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66074.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144490-03-9 | C13H18O9 | 318.278 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144490-03-9
Molekylformel C13H18O9
Molekylvikt (g/mol) 318.278
MDL-nummer MFCD00674547
InChI-nyckel IHNHAHWGVLXCCI-UMSGYPCISA-N
Synonym 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-l-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-l-ribofuranose, 2s,3s,4s,5r-3,4,5-tris acetyloxy oxolan-2-yl methyl acetate, beta-l-ribofuranose 1,2,3,5-tetra-o-acetate, beta-l-ribofuranose tetraacetate, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-?-l-ribofuranose, 2s,3s,4s,5r-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl methyl acetate, 2r,3s,4s,5s-5-acetoxymethyl tetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate
PubChem CID 69431757
IUPAC-namn [(2S,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxioxolan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-L-ribofuranose
Smältpunkt 80°C to 83°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +12.7° (c=2.4 in Chloroform)
Formel vikt 318.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.