Läs mer
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-L-Ribofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-L-Ribofuranose |
| CAS | 144490-03-9 |
| Molekylformel | C13 H18 O13 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl β-L-Ribofuranose, β-L-Ribofuranose Tetraacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-triacetoxytetrahydrofuran-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.27 |
| Formel vikt | 382.0747 |