Läs mer
1,2,3,5-Tetra-O-bensoyl-2-C-metyl-beta-D-ribofuranos, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490667
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490667 5 g 5g
15480667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66930.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 15397-15-6 | Molekylformel: C34H28O9 | Molekylvikt: 580,589 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15397-15-6
Molekylformel C34H28O9
Molekylvikt (g/mol) 580.589
MDL-nummer MFCD07369658
InChI-nyckel QJZSLTLDMBDKOU-VBHQRPIPSA-N
Synonym 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-b-d-ribofuranose, 2s,3r,4r,5r-5-benzoyloxy methyl-3-methyltetrahydrofuran-2,3,4-triyl tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2,4-bis benzoyloxy-5-benzoyloxy methyl-3-methyloxolan-3-yl benzoate, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2'-c-methyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-beta-d ribofuranose, 2-c-methyl-beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetrabenzoate, 2-c-methyl-1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-beta-d-ribofura
PubChem CID 10875560
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-tribensoyloxi-4-metyloxolan-2-yl]metylbensoat
LEDER CC1(C(C(OC1OC(=O)C2=CC=CC=C2)COC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
Smältpunkt 147 °C till 163 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform eller acetonitril
Optisk rotation +70° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 580.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.