missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2 |
| CAS | 2199-74-8 |
| Molekylformel | C6 D2 Cl4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzene-m-d2, 2,4,5,6-tetrachloro- (8 CI), Benzene-m-d2, tetrachloro- (7 CI), 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2, 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2 H/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dideuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.904 |
| Formel vikt | 215.904 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?