missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2, TRC

Produktkod. 30138649
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138649 2 mg
30134929 1 mg
17907609 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30138649 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2919962MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2199-74-8
Molekylformel C6 D2 Cl4
Molekylvikt (g/mol) 217.904
Synonym Benzene-m-d2, 2,4,5,6-tetrachloro- (8CI), Benzene-m-d2, tetrachloro- (7CI), 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2, 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-D2
IUPAC-namn 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dideuteriobenzene
LEDER [2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(Cl)c1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H/i1D,2D
Formel vikt 215.904
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.